8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 741 DKK
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272432
CAS-nummer: 1201-07-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III