2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307810-1G OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA 2200 DKK
APOSOR307810-1G APOSOR307810-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087558
CAS-nummer: 6340-55-2