2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 4800 DKK
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100052
CAS-nummer: 220340-46-5