cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30769-1G OR30769-25G OR30769-5G
APOSOR30769-1GEA 183 DKK
APOSOR30769-1G APOSOR30769-25G APOSOR30769-5G
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Smeltepunkt: 255…257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064319
CAS-nummer: 618-27-9
EINECS: 210-542-1