(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA 1030 DKK
APOSOR307675-1G APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750528
CAS-nummer: 137170-89-9