2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30756-1G OR30756-5G OR30756-25G
APOSOR30756-1GEA 0 DKK
APOSOR30756-1G APOSOR30756-5G APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formel: C₁₂H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005586
CAS-nummer: 1137-68-4