Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4-Chloro-phenyl)-4-oxo-butyric acid ethyl ester
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 2580 DKK
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Formel: C₁₂H₁₃ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032767
CAS-nummer: 53503-49-4