5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307553-1G OR307553-250MG
APOSOR307553-1GEA 4250 DKK
APOSOR307553-1G APOSOR307553-250MG
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13873730
CAS-nummer: 73252-09-2