diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307551-1G OR307551-250MG
APOSOR307551-1GEA 5000 DKK
APOSOR307551-1G APOSOR307551-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Formel: C₈H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143157
CAS-nummer: 105786-40-1