Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
OR307547-1G OR307547-250MG
APOSOR307547-1GEA 6550 DKK
APOSOR307547-1G APOSOR307547-250MG
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682617
CAS-nummer: 148257-06-1