4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 4580 DKK
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
Molekylvægt: 226.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10699229
CAS-nummer: 884855-68-9