2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307522-1G OR307522-5G
APOSOR307522-1GEA 2510 DKK
APOSOR307522-1G APOSOR307522-5G
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07700220
CAS-nummer: 1171502-08-1