2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 2580 DKK
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272514
CAS-nummer: 203506-30-3