2,6-Dichloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307515-25G OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA 2000 DKK
APOSOR307515-25G APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 161…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427194
CAS-nummer: 1810-72-6