4-Bromo-8-chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 1830 DKK
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Bromo-8-chloroquinoline
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07700233
CAS-nummer: 927800-40-6