4-Bromo-7-chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307507-1G OR307507-5G
APOSOR307507-1GEA 194 DKK
APOSOR307507-1G APOSOR307507-5G
4-Bromo-7-chloroquinoline
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07700232
CAS-nummer: 98519-65-4