3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 164 DKK
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669476
CAS-nummer: 68618-36-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III