(3-Bromphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 513 DKK
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
(3-Bromphenyl)eddikesyre 98%
(3-Bromphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Smeltepunkt: 98…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004330
CAS-nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1