1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR30736-1G
OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA
327
DKK
APOSOR30736-1G
APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Smeltepunkt: 134…140 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07368067 CAS-nummer: 937049-58-6 |