1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30735-1G OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA 523 DKK
APOSOR30735-1G APOSOR30735-500MG
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Molekylvægt: 244.0973 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367523
CAS-nummer: 862723-42-0