1H-Indazol-7-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 208 DKK
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00464298
CAS-nummer: 81382-46-9