2-Cyclopropylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyclopropyl-phenylamine
OR307255-1G OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA 1560 DKK
APOSOR307255-1G APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylanilin
2-Cyclopropylanilin
Formel: C₉H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00604193
CAS-nummer: 3158-73-4