4-Cyclopropylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 1510 DKK
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01309064
CAS-nummer: 302333-80-8