2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30725-250MG OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA 230 DKK
APOSOR30725-250MG APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11109408
CAS-nummer: 1092351-88-6