4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 1170 DKK
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
4-Phenylpyridine-N-oxide
Formel: C₁₁H₉NO
Smeltepunkt: 153…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006208
CAS-nummer: 1131-61-9