2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-methyl-2H-indazole-6-carboxylate
OR30724-1G OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-1GEA 382 DKK
APOSOR30724-1G APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11109407
CAS-nummer: 1071433-01-6