1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1-methyl-1H-indazole-6-carboxylate
OR30720-1G OR30720-250MG
APOSOR30720-1GEA 197 DKK
APOSOR30720-1G APOSOR30720-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11109403
CAS-nummer: 1007219-73-9