1-Brom-3,5-dinitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 164 DKK
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Brom-3,5-dinitrobenzen 99%
1-Brom-3,5-dinitrobenzen
Formel: C₆H₃BrN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156596
CAS-nummer: 18242-39-2
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III