Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30718-1G OR30718-250MG
APOSOR30718-1GEA 251 DKK
APOSOR30718-1G APOSOR30718-250MG
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109402
CAS-nummer: 1071428-42-6