Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30717-5G OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA 458 DKK
APOSOR30717-5G APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371608
CAS-nummer: 755752-82-0