(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA 600 DKK
APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 104…110 °C/40mmHg
Smeltepunkt: 40…45 °C
Massefylde: 0.931 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062986
CAS-nummer: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN nummer: 3259
ADR: 8 III