(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 985 DKK
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 104…110 °C/40mmHg
Smeltepunkt: 40…43 °C
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062985
CAS-nummer: 20439-47-8
UN nummer: 3259
ADR: 8 II