(R)-(-)-1,2-propandiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307150-100G OR307150-25G OR307150-500G
APOSOR307150-100GEA 0 DKK
APOSOR307150-100G APOSOR307150-25G APOSOR307150-500G
(R)-(-)-1,2-propandiol 98%
(R)-(-)-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066248
CAS-nummer: 4254-14-2