4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
OR307148-1G OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-1GEA 4910 DKK
APOSOR307148-1G APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₈H₁₃ClO
Kogepunkt: 68…72 °C/12mmHg
Massefylde: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24230960
CAS-nummer: 55930-23-9
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,II