Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 164 DKK
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 133…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371610
CAS-nummer: 192945-49-6