(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 2730 DKK
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974340
CAS-nummer: 167938-56-9