(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 3320 DKK
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Molekylvægt: 175.23 g/mol
Massefylde: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974338
CAS-nummer: 119768-44-4