Boc-Abu-OH 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307113-100G OR307113-25G OR307113-500G
APOSOR307113-100GEA 752 DKK
APOSOR307113-100G APOSOR307113-25G APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Formel: C₉H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037267
CAS-nummer: 34306-42-8