(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307105-1G
OR307105-25G
OR307105-5G
APOSOR307105-1GEA
441
DKK
APOSOR307105-1G
APOSOR307105-25G
APOSOR307105-5G
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094728 CAS-nummer: 140148-70-5 |