(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-D-Dap-OH
OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA 197 DKK
APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formel: C₈H₁₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632072
CAS-nummer: 76387-70-7