4-Methyl-2-nitrobenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30706-100G OR30706-25G
APOSOR30706-100GEA 0 DKK
APOSOR30706-100G APOSOR30706-25G
4-Methyl-2-nitrobenzoesyre 97%
4-Methyl-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033899
CAS-nummer: 27329-27-7