4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 164 DKK
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Smeltepunkt: 223 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076218
CAS-nummer: 128019-59-0