2-Methoxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307018-1G OR307018-25G OR307018-5G
APOSOR307018-1GEA 173 DKK
APOSOR307018-1G APOSOR307018-25G APOSOR307018-5G
2-Methoxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
2-Methoxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
Smeltepunkt: 47…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663858
CAS-nummer: 445264-61-9