2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 889 DKK
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Kogepunkt: 94 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01314542
CAS-nummer: 132664-85-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,II