Chloriodmethan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30688-25G OR30688-100G OR30688-500G
APOSOR30688-25GEA 164 DKK
APOSOR30688-25G APOSOR30688-100G APOSOR30688-500G
Chloriodmethan 98%
Chloroiodomethane
Formel: CH₂ClI
Kogepunkt: 108…109 °C
Massefylde: 2,422 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001078
CAS-nummer: 593-71-5
EINECS: 209-804-8