3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 535 DKK
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C7H5BrN2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738910
CAS-nummer: 67058-76-8