4-Brom-3-nitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 556 DKK
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Brom-3-nitrotoluen 99%
4-Brom-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 152 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 31…33 °C
Massefylde: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024180
CAS-nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6