1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 1310 DKK
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869757
CAS-nummer: 374794-92-0