1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 763 DKK
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042294
CAS-nummer: 3970-79-4