2-Cyclopropylisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 3220 DKK
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Molekylvægt: 163.18 g/mol
Smeltepunkt: 285…287 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13187883
CAS-nummer: 1216171-07-1